4-Chloro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR500030-1G OR500030-250MG
APOSOR500030-1GEA 197 DKK
APOSOR500030-1G APOSOR500030-250MG
4-Chloro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
4-Chloro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel: C₆H₄ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31568525
CAS-nummer: 1821250-10-5