5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR500020-1G OR500020-250MG OR500020-5G
APOSOR500020-1GEA 360 DKK
APOSOR500020-1G APOSOR500020-250MG APOSOR500020-5G
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00489773
CAS-nummer: 38275-42-2