5-Cyclopropylpicolinic acid hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR500019-100MG OR500019-250MG
APOSOR500019-100MGEA 719 DKK
APOSOR500019-100MG APOSOR500019-250MG
5-Cyclopropylpicolinic acid hydrochloride 97%
5-Cyclopropylpicolinic acid hydrochloride
Formel: C₉H₉NO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30730075
CAS-nummer: 2089378-52-7