3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR500016-1G OR500016-250MG
APOSOR500016-1GEA 3390 DKK
APOSOR500016-1G APOSOR500016-250MG
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine 95%
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Molekylvægt: 206.468 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18415475
CAS-nummer: 1261786-46-2