4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR500015-100MG OR500015-250MG
APOSOR500015-100MGEA 1160 DKK
APOSOR500015-100MG APOSOR500015-250MG
4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine 95+%
4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD17014484
CAS-nummer: 1211529-34-8