(2-Amino-3-bromophenyl)methanol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR500004-1G OR500004-250MG
APOSOR500004-1GEA 600 DKK
APOSOR500004-1G APOSOR500004-250MG
(2-Amino-3-bromophenyl)methanol 95+%
(2-Amino-3-bromophenyl)methanol
Formel: C₇H₈BrNO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18389371
CAS-nummer: 397323-70-5