4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR500002-100MG OR500002-250MG
APOSOR500002-100MGEA 208 DKK
APOSOR500002-100MG APOSOR500002-250MG
4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride 97%
4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Formel: C₇H₁₂N₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18914312
CAS-nummer: 1303968-08-2