1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4971-5G OR4971-2G
APOSOR4971-5GEA 2350 DKK
APOSOR4971-5G APOSOR4971-2G
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate 98%
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate
Formel: C₁₄H₁₉N₃O₉
Smeltepunkt: 122…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216966
CAS-nummer: 13992-25-1