4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl indoline-4-carboxylate hydrochloride
OR49079-1G OR49079-5G
APOSOR49079-1GEA 3220 DKK
APOSOR49079-1G APOSOR49079-5G
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₁NO₂·ClH
Molekylvægt: 213.661 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09026830
CAS-nummer: 1187927-40-7