6-Bromo-4-methoxy-pyrazolo[1,5-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR49065-1G OR49065-250MG
APOSOR49065-1GEA 1770 DKK
APOSOR49065-1G APOSOR49065-250MG
6-Bromo-4-methoxy-pyrazolo[1,5-a]pyridine
6-Bromo-4-methoxy-pyrazolo[1,5-a]pyridine
Formel: C₈H₇BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17926335
CAS-nummer: 1207557-36-5