5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR49061-1G OR49061-250MG
APOSOR49061-1GEA 796 DKK
APOSOR49061-1G APOSOR49061-250MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-amine
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-amine
Formel: C₆H₅ClN₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17016123
CAS-nummer: 1234616-50-2