5-Chloro-2-(isopropylamino)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4900-1G OR4900-500MG
APOSOR4900-1GEA 2080 DKK
APOSOR4900-1G APOSOR4900-500MG
5-Chloro-2-(isopropylamino)aniline
5-Chloro-2-(isopropylamino)aniline
Formel: C₉H₁₃ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084956
CAS-nummer: 89659-68-7