2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-4-(carboxymethyl)guaiacol, 5-Bromo-4-(carboxymethyl)-2-methoxyphenol
OR4895-100MG OR4895-500MG
APOSOR4895-100MGEA 1570 DKK
APOSOR4895-100MG APOSOR4895-500MG
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
Formel: C₉H₉BrO₄
Smeltepunkt: 174…177 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079715
CAS-nummer: 181517-98-6