8-Mercaptoquinoline-5-sulphonic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR4843-10G OR4843-1G OR4843-5G
APOSOR4843-10GEA 10640 DKK
APOSOR4843-10G APOSOR4843-1G APOSOR4843-5G
8-Mercaptoquinoline-5-sulphonic acid
8-Mercaptoquinoline-5-sulphonic acid
Formel: C₉H₇NO₃S₂
Molekylvægt: 241.287 g/mol
Smeltepunkt: 280…282 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00631699
CAS-nummer: 5825-36-5