4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR48270-1G OR48270-250MG OR48270-5G
APOSOR48270-1GEA 4310 DKK
APOSOR48270-1G APOSOR48270-250MG APOSOR48270-5G
4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31700576
CAS-nummer: 2091684-77-2