4-[(1R)-1-Aminoethyl]phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (R)-4-Hydroxy-α-methylbenzylamine, (1R)-1-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine
OR48265-1G OR48265-250MG
APOSOR48265-1GEA 5080 DKK
APOSOR48265-1G APOSOR48265-250MG
4-[(1R)-1-Aminoethyl]phenol
4-[(1R)-1-Aminoethyl]phenol
Formel: C₈H₁₁NO
Smeltepunkt: 121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03844647
CAS-nummer: 134855-88-2