N,N'-(Benzene-1,4-diyl)dibenzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N1,N4-Bis(phenylsulphonyl)benzene-1,4-diamine, N,N'-(1,4-Phenylene)dibenzenesulphonamide
OR48246-1G OR48246-250MG OR48246-50MG
APOSOR48246-1GEA 3140 DKK
APOSOR48246-1G APOSOR48246-250MG APOSOR48246-50MG
N,N'-(Benzene-1,4-diyl)dibenzenesulphonamide
N,N'-(Benzene-1,4-diyl)dibenzenesulphonamide
Formel: C₁₈H₁₆N₂O₄S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00183146
CAS-nummer: 16504-19-1