2-Formylcinnamic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4818-1G OR4818-5G
APOSOR4818-1GEA 898 DKK
APOSOR4818-1G APOSOR4818-5G
2-Formylcinnamic acid 97%
2-Formylcinnamic acid
Formel: C₁₀H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840500
CAS-nummer: 130036-17-8