(1R,4S)-1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR48128-25G OR48128-5G
APOSOR48128-25GEA 3200 DKK
APOSOR48128-25G APOSOR48128-5G
(1R,4S)-1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol 95%
(1R,4S)-1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol
Formel: C₁₀H₁₆O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD27665414
CAS-nummer: 82769-01-5