Methyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR48127-25G OR48127-5G
APOSOR48127-25GEA 688 DKK
APOSOR48127-25G APOSOR48127-5G
Methyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate 95%
Methyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Formel: C₁₃H₁₈O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06737776
CAS-nummer: 58016-28-7