N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR48122-25G OR48122-5G OR48122-100G
APOSOR48122-25GEA 436 DKK
APOSOR48122-25G APOSOR48122-5G APOSOR48122-100G
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine 99%
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine
Formel: C₁₂H₁₁ClN₂
Smeltepunkt: 117…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007686
CAS-nummer: 68817-71-0