5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR48111-1G OR48111-250MG
APOSOR48111-1GEA 4310 DKK
APOSOR48111-1G APOSOR48111-250MG
5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol 95%
5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol
Formel: C₆H₅BrClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27942409
CAS-nummer: 1232505-77-9