3-Iodo-2-methylbenzaldehyde 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR48103-1G OR48103-250MG OR48103-5G
APOSOR48103-1GEA 2730 DKK
APOSOR48103-1G APOSOR48103-250MG APOSOR48103-5G
3-Iodo-2-methylbenzaldehyde 96%
3-Iodo-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇IO
Molekylvægt: 246.045 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18397774
CAS-nummer: 848444-83-7