5-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR48097-1G OR48097-250MG
APOSOR48097-1GEA 872 DKK
APOSOR48097-1G APOSOR48097-250MG
5-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
5-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₇ClO₂S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31665813
CAS-nummer: 2141875-46-7
UN nummer: 1759
ADR: 8,III