3-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR48096-1G OR48096-250MG
APOSOR48096-1GEA 3930 DKK
APOSOR48096-1G APOSOR48096-250MG
3-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
3-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₇ClO₂S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31616404
CAS-nummer: 2172096-17-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III