Dimethyl 1-vinyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR48095-1G OR48095-250MG
APOSOR48095-1GEA 230 DKK
APOSOR48095-1G APOSOR48095-250MG
Dimethyl 1-vinyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Dimethyl 1-vinyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Formel: C₉H₁₀N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32111677
CAS-nummer: 86797-83-3