3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR48092-1G OR48092-250MG
APOSOR48092-1GEA 349 DKK
APOSOR48092-1G APOSOR48092-250MG
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Formel: C₈H₇ClN₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32111678
CAS-nummer: 2391987-06-5