Ethyl 3-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR48091-1G OR48091-250MG
APOSOR48091-1GEA 208 DKK
APOSOR48091-1G APOSOR48091-250MG
Ethyl 3-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Ethyl 3-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₉ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31699065
CAS-nummer: 2121562-48-7