1-tert-Butoxyvinyloxy-tert-butyldimethylsilane 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480884-1G OR480884-5G
APOSOR480884-1GEA 1360 DKK
APOSOR480884-1G APOSOR480884-5G
1-tert-Butoxyvinyloxy-tert-butyldimethylsilane 90%
1-tert-Butoxyvinyloxy-tert-butyldimethylsilane
Formel: C₁₂H₂₆O₂Si
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12923224
CAS-nummer: 74786-02-0