6-(Chloromethyl)quinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480883-1G OR480883-5G
APOSOR480883-1GEA 2550 DKK
APOSOR480883-1G APOSOR480883-5G
6-(Chloromethyl)quinoline 95%
6-(Chloromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09040306
CAS-nummer: 2644-82-8