3-(Bromomethyl)-2-methylpyridine hydrobromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480851-1G OR480851-500MG
APOSOR480851-1GEA 4230 DKK
APOSOR480851-1G APOSOR480851-500MG
3-(Bromomethyl)-2-methylpyridine hydrobromide 95%
3-(Bromomethyl)-2-methylpyridine hydrobromide
Formel: C₇H₈BrN·BrH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22200150
CAS-nummer: 76915-53-2