8-Boc-3-amino-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR48085-1G OR48085-250MG
APOSOR48085-1GEA 3530 DKK
APOSOR48085-1G APOSOR48085-250MG
8-Boc-3-amino-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane
8-Boc-3-amino-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formel: C₁₃H₂₄N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12198529
CAS-nummer: 1160246-91-2