Methyl 5-formylpyrazine-2-carboxylate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480845-1G OR480845-250MG OR480845-5G
APOSOR480845-1GEA 1720 DKK
APOSOR480845-1G APOSOR480845-250MG APOSOR480845-5G
Methyl 5-formylpyrazine-2-carboxylate 96%
Methyl 5-formylpyrazine-2-carboxylate
Formel: C₇H₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12755910
CAS-nummer: 710322-57-9