5-Bromo-3-hydroxy-3H-isobenzofuran-1-one 90%, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480842-1G OR480842-5G OR480842-250MG
APOSOR480842-1GEA 872 DKK
APOSOR480842-1G APOSOR480842-5G APOSOR480842-250MG
5-Bromo-3-hydroxy-3H-isobenzofuran-1-one 90%, tech
5-Bromo-3-hydroxy-3H-isobenzofuran-1-one
Formel: C₈H₅BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09836746
CAS-nummer: 102126-71-6