3-Bromo-5-cyanobenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480841-1G
OR480841-5G
APOSOR480841-1GEA
1870
DKK
APOSOR480841-1G
APOSOR480841-5G
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid 97%
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid
Formel:
C₈H₄BrNO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09261037 CAS-nummer: 453566-14-8 |