Methyl 4-phenylbutanoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480836-5G OR480836-25G
APOSOR480836-5GEA 1200 DKK
APOSOR480836-5G APOSOR480836-25G
Methyl 4-phenylbutanoate 98%
Methyl 4-phenylbutanoate
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043756
CAS-nummer: 2046-17-5