(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR480822-1G OR480822-5G
APOSOR480822-1GEA 1620 DKK
APOSOR480822-1G APOSOR480822-5G
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28166349
CAS-nummer: 2058044-04-3