2-Bromomethyl-1,3,5-trimethylbenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480803-1G OR480803-5G
APOSOR480803-1GEA 430 DKK
APOSOR480803-1G APOSOR480803-5G
2-Bromomethyl-1,3,5-trimethylbenzene 95%
2-Bromomethyl-1,3,5-trimethylbenzene
Formel: C₁₀H₁₃Br
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09056829
CAS-nummer: 4761-00-6