6-Bromo-8-methylquinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR480792-1G OR480792-5G
APOSOR480792-1GEA 535 DKK
APOSOR480792-1G APOSOR480792-5G
6-Bromo-8-methylquinoline 97%
6-Bromo-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847622
CAS-nummer: 178396-31-1