N-Methyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480784-1G OR480784-5G
APOSOR480784-1GEA 305 DKK
APOSOR480784-1G APOSOR480784-5G
N-Methyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 97%
N-Methyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00496655
CAS-nummer: 39275-18-8