5-(Methoxymethyl)furan-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480781-1G OR480781-5G OR480781-250MG
APOSOR480781-1GEA 0 DKK
APOSOR480781-1G APOSOR480781-5G APOSOR480781-250MG
5-(Methoxymethyl)furan-2-carbaldehyde 95%
5-(Methoxymethyl)furan-2-carbaldehyde
Formel: C₇H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02253954
CAS-nummer: 1917-64-2