3-Chloro-4-iodophenacyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR48077-1G OR48077-250MG
APOSOR48077-1GEA 4910 DKK
APOSOR48077-1G APOSOR48077-250MG
3-Chloro-4-iodophenacyl bromide 95%
3-Chloro-4-iodophenacyl bromide
Formel: C₈H₅BrClIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22491127
CAS-nummer: 1701815-08-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III