Quinoxaline-2,3-diamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480759-1G OR480759-5G
APOSOR480759-1GEA 950 DKK
APOSOR480759-1G APOSOR480759-5G
Quinoxaline-2,3-diamine 95%
Quinoxaline-2,3-diamine
Formel: C₈H₈N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00193133
CAS-nummer: 6640-47-7