1',3'-Dihydro-spiro(imidazolidine-4,2'-(2H)indene)-2,5-dione 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480755-1G OR480755-5G
APOSOR480755-1GEA 1690 DKK
APOSOR480755-1G APOSOR480755-5G
1',3'-Dihydro-spiro(imidazolidine-4,2'-(2H)indene)-2,5-dione 97%
1',3'-Dihydro-spiro(imidazolidine-4,2'-(2H)indene)-2,5-dione
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01683900
CAS-nummer: 27473-61-6