Tetrahydropyran-4,4-dicarbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480742-1G OR480742-5G
APOSOR480742-1GEA 1660 DKK
APOSOR480742-1G APOSOR480742-5G
Tetrahydropyran-4,4-dicarbonitrile 95%
Tetrahydropyran-4,4-dicarbonitrile
Formel: C₇H₈N₂O
Molekylvægt: 136.151 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19313175
CAS-nummer: 111511-90-1