2-Hydroxy-5-methyl-pyridine-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR480735-1G OR480735-5G
APOSOR480735-1GEA 1290 DKK
APOSOR480735-1G APOSOR480735-5G
2-Hydroxy-5-methyl-pyridine-3-carboxylic acid 95%
2-Hydroxy-5-methyl-pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Molekylvægt: 153.135 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11227183
CAS-nummer: 38076-77-6