3,4-Dichlorobenzenesulphonamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480672-100G OR480672-25G
APOSOR480672-100GEA 6540 DKK
APOSOR480672-100G APOSOR480672-25G
3,4-Dichlorobenzenesulphonamide 97%
3,4-Dichlorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₅Cl₂NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01314052
CAS-nummer: 23815-28-3