2-(Methylthio)-4-thien-2-ylpyrimidine ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480658-25G OR480658-5G
APOSOR480658-25GEA 5080 DKK
APOSOR480658-25G APOSOR480658-5G
2-(Methylthio)-4-thien-2-ylpyrimidine ≥95%
2-(Methylthio)-4-thien-2-ylpyrimidine
Formel: C₉H₈N₂S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00206706
CAS-nummer: 683274-58-0