1-Ethoxycarbonylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR480622-1G OR480622-5G
APOSOR480622-1GEA 0 DKK
APOSOR480622-1G APOSOR480622-5G
1-Ethoxycarbonylcyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Ethoxycarbonylcyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₇H₁₀O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08690114
CAS-nummer: 3697-66-3