1-Benzhydryl-3-iodo-azetidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480620-1G OR480620-5G
APOSOR480620-1GEA 731 DKK
APOSOR480620-1G APOSOR480620-5G
1-Benzhydryl-3-iodo-azetidine 98%
1-Benzhydryl-3-iodo-azetidine
Formel: C₁₆H₁₆IN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08062427
CAS-nummer: 125735-40-2